Merck
Z506761
Sigma-Aldrich
Quick Press KBrペレットキット
別名:
KBr ペレット作成キット
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
SB.32
テクニック
IR spectroscopy: suitable
関連するカテゴリー
詳細
円形の透明なKBrペレットを作るためのハンドプレスです。ハンドルを強く握り、圧力をしばらく加えるだけで簡単にペレットを作ることができます。本キットには、7mm径ペレット作成用の金型セットが付属しています。
・硬質ニッケル合金製金型セット
・鉄床の表面は光学的に研磨してあります。
・オプションとして、2mm、4mmの金型セットとカラ-もご使用になれます。
KBrペレットの作成方法:
1. KBr粉末とサンプルの混合物を、小さいほうの鉄床をあらかじめセットしたSSカラ-の穴に入れます。
2. 大きいほうの鉄床をカラ-に入れ、圧縮用ハンドルにセットします。
3. ハンドルを握ってサンプルに圧力を加えます。
4. カラ-から大小の鉄床を取り除くと、KBrペレットがカラ-の内側に残ります。
5. オプションのV字型サンプルホルダ-(各種分光計の標準的な2×3インチスライドマウントに適合します)にカラ-をセットします。
6. 分析終了後、ペレットをカラ-から水で洗い流すか、取り出して保存します。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
Z506761-1KT4061833634417