Key Documents
Z506850
Sigma-Aldrich
Quick Press SS collar
diam. 7 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
NACRES:
SB.32
テクニック
IR spectroscopy: suitable
直径
7 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Replacement part for Z506796 Quick Press die set, diam. 7 mm
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)