Merck
Z285889
Sigma-Aldrich
E-Z Press
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
L × D × H
7 1/2 in. × 6 in. × 15 1/2 in.
プレート直径
4 in.
重量
49.9 lb
詳細
・安全シ-ルドを内蔵しています。
・人間工学に基づくデザインです。
・軽量です。
研究室において、12 tの圧力に対応するユニボディ構造を持ち、ALDRICHマクロミクロや同様のKBrペレットダイスと連携するようデザインされています。内蔵の圧力ゲ-ジ、排気弁により、正確な圧力コントロ-ルができます。本製品は、取り外し可能なハンドルと基部からなります。
法的情報
E-Z Press is a trademark of International Crystal Laboratories Corp.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)