MABF155E
Anti-CD44, (human/mouse), PE, clone IM7 Antibody
clone IM7, from rat, PE
別名:
CD44 antigen, Extracellular matrix receptor III (ECMR-III), GP90 lymphocyte homing/adhesion receptor, HUTCH-I, Hermes antigen, Hyaluronate receptor, Lymphocyte antigen 24 (Ly-24), Phagocytic glycoprotein 1 (PGP-1), Phagocytic glycoprotein I (PGP-I), CD44
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rat
品質水準
結合体
PE
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
IM7, monoclonal
化学種の反応性
human, mouse
包装
antibody small pack of 25 μg
テクニック
flow cytometry: suitable
アイソタイプ
IgG2bκ
UniProtアクセッション番号
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CD44(960)
mouse ... Cd44(12505)
詳細
免疫原
アプリケーション
炎症及び免疫
免疫グロブリン及び免疫
品質
Flow Cytometry Analysis: 0.125 μg from a representative lot detected CD44 in one million C57Bl/6 splenocytes.
物理的形状
保管および安定性
Note: It is recommended to store the product undiluted at 2-8°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
MABF1559:
MABF1560:
試験成績書(COA)