Merck
Z261629
ルアー-チューブコネクター
bulkhead panel mounted Micro-Mate® female Luer to hose end for 1/16 in. to 3/32 in. I.D. tubing, 316 stainless steel
別名:
environmental, veterinary
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40183110
NACRES:
NB.03
物質
316 stainless steel
メーカー/製品名
Popper 6461
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
プラスチック製ルアーチップ使い捨てシリンジおよび金属製ルアーチップガラスシリンジと安全かつ漏出せずにはめ合わせられることに特化してデザインされたハードウェア。316 SSフィッティングは、汚染が発生せず、洗浄しやすく、腐食耐性があります。
クロムめっき真鍮コネクターは、経済的な価格で良好な性能を実現します。45 psiにおいて水で検証済み。
法的情報
Micro-Mate is a registered trademark of Cadence Science
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
Z261629-1EA4061832531007