物質
nickel plated
特徴
for tubing i.d. 1/16 ‑ 3/32 in.
メーカー/製品名
Cadence Science 6159
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
プラスチック製ルアーチップ使い捨てシリンジおよび金属製ルアーチップガラスシリンジと安全かつ漏出せずにはめ合わせられることに特化してデザインされたハードウェア。316 SSフィッティングは、汚染が発生せず、洗浄しやすく、腐食耐性があります。
クロムめっき真鍮コネクターは、経済的な価格で良好な性能を実現します。45 psiにおいて水で検証済み。
クロムめっき真鍮コネクターは、経済的な価格で良好な性能を実現します。45 psiにおいて水で検証済み。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
Z117935-4EA | 4061832530123 |