Merck
Z123358
Sigma-Aldrich
Presslok demountable cell holder
for window diameter 25 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
NACRES:
SB.32
テクニック
IR spectroscopy: suitable
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Assembly is accomplished by compressing cell plates between barrel assembly and self-locking cover. Highly efficient friction lock makes cell leak-proof. For use with all IR spectrometers. Pathlengths are varied by combinations of different PTFE spacers listed. Requires 25 or 32 mm diam. undrilled crystal windows listed (not included).
付属品
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)