Merck
Z267724
Sigma-Aldrich
ラウンドクリスタルウィンドウ
NaCl, diam. × thickness 25 mm × 2 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
SB.32
物質
NaCl
テクニック
IR spectroscopy: suitable
直径×厚み
25 mm × 2 mm
透過率
40,000-62,500 (wavenumbers (cm-1))
屈折率
n/D 1.52 (at 2 μm)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
カットされ研磨された高品質のクリスタルウィンドウ。
Very soft, water soluble crystal; low cost and good transmission range; fogs.
アプリケーション
  • Surgical Treatment of Meniere′s Disease: Investigates the use of round crystal windows in surgical procedures for Meniere′s disease, contributing to improved surgical outcomes and patient care in otolaryngology (Palva T et al., 1976).
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
Z267724-1EA4061833304679