Merck
Z805165
Sigma-Aldrich
ラウンドクリスタルウィンドウ
NaCl, diam. × thickness 22 mm × 4 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
NACRES:
SB.32
物質
NaCl
テクニック
IR spectroscopy: suitable
直径×厚み
22 mm × 4 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
カットされ研磨された高品質のクリスタルウィンドウ。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)