Key Documents
Z123633
Sigma-Aldrich
ラウンドクリスタルウィンドウ
ZnS (Irtran-2), diam. × thickness 25 mm × 2 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
NACRES:
SB.32
物質
Irtran-2
組成
ZnS (Irtran-2)
テクニック
IR spectroscopy: suitable
直径×厚み
25 mm × 2 mm
透過率
17,000-72,000 (wavenumbers (cm-1))
屈折率
n/D 2.26 (at 2 μm)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Insoluble in water; withstands thermal and mechanical shocks; avoid strong oxidizers: fringes induced due to high refractive index.
カットされ研磨された高品質のクリスタルウィンドウ。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)