Key Documents
Z267600
Sigma-Aldrich
ラウンドクリスタルウィンドウ
CsI, diam. × thickness 25 mm × 4 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
NACRES:
SB.32
物質
CsI
テクニック
IR spectroscopy: suitable
直径×厚み
25 mm × 4 mm
透過率
40,000-20,000 (wavenumbers (cm-1))
屈折率
n/D 1.74 (at 2 μm)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
A soft crystal; soluble in water; hygroscopic; offers an extended transmission range.
カットされ研磨された高品質のクリスタルウィンドウ。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)