Merck
Z150657
Sigma-Aldrich
Window for PerkinElmer® and Wilks holders
NaCl, Undrilled
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
NACRES:
SB.32
物質
NaCl
rectangular
詳細
Polished
テクニック
IR spectroscopy: suitable
L × W × H
38.5 mm × 19.5 mm × 4 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
PerkinElmer is a registered trademark of PerkinElmer Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)