Merck
Z112178
Sigma-Aldrich
32 mmラウンドセルウィンドウ
KBr, Drilled
別名:
32mm Diameter Round Optical Cell Window
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
NACRES:
SB.32
物質
KBr
包装
pkg of (contains 1 window)
テクニック
IR spectroscopy: suitable
直径×厚み
32 mm × 3 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Cut and polished for demountable liquid and gas cell holders
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)