Merck
Z123625
Sigma-Aldrich
ラウンドクリスタルウィンドウ
BaF2, diam. × thickness 25 mm × 4 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
NACRES:
SB.32
物質
BaF2
テクニック
IR spectroscopy: suitable
直径×厚み
25 mm × 4 mm
透過率
67,000-74,000 (wavenumbers (cm-1))
屈折率
n/D 1.46 (at 2 μm)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
カットされ研磨された高品質のクリスタルウィンドウ。
A hard, brittle crystal; insoluble in water; good resistance to fluorine and fluorides; no fog. It is mainly used for IR applications.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)