Key Documents
Z123404
Sigma-Aldrich
PTFE spacers for Presslok demountable cell holder
diam. 25 mm, pathlength 0.1 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
NACRES:
SB.32
テクニック
IR spectroscopy: suitable
直径
25 mm
パス長
0.1 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)