Merck
Z800015
Hellma® absorption cuvettes, Micro
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 1 mm, chamber volume 350 μL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
NACRES:
SB.32
物質
PTFE stopper
Suprasil® quartz
詳細
with 2 polished windows
メーカー/製品名
Hellma 110-QS
パラメーター
200-2500 nm spectral range
テクニック
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
H × W × D
52 mm × 12.5 mm × 3.5 mm
チャンバー容積
350 μL
パス長
1 mm
検出方法
photometric
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
単独のセル入りのパッケージとして販売(1EA = 1 セル)
法的情報
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)