Merck
Z800244
Hellma® absorption cuvettes, Micro
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 5 mm, chamber volume 1750 μL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
NACRES:
SB.32
物質
PTFE lid
Suprasil® quartz
詳細
with 2 polished windows
メーカー/製品名
Hellma 100-QS
パラメーター
200-2500 nm spectral range
テクニック
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
H × W × D
45 mm × 12.5 mm × 7.5 mm
チャンバー容積
1750 μL
パス長
5 mm
検出方法
photometric
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
単独の細胞入りのパッケージとして販売(1EA = 1 細胞)
法的情報
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)