About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H9NO
CAS番号:
分子量:
111.14
FEMA番号:
4394
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
13.169
NACRES:
NA.21
おすすめの製品
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
アッセイ
99%
屈折率
n20/D 1.442 (lit.)
bp
133-134 °C/760 mmHg (lit.)
密度
0.957 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
green; nutty; sweet
SMILES記法
Cc1nc(C)c(C)o1
InChI
1S/C6H9NO/c1-4-5(2)8-6(3)7-4/h1-3H3
InChI Key
ZRLDBDZSLLGDOX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
2,4,5-Trimethyloxazole is an important heterocyclic flavor compound that generally occurs in coffee and cocoa. It is reported to be present in meat and roasted peanuts due to its formation by the reaction between 2,3-butanedione and alanine or cysteine due to Strecker′s degradation.
アプリケーション
想定される用途:チョコレート、ダッチココア、コーヒー、様々な肉フレーバー、モルト、トースト。
生物化学的/生理学的作用
1.0%で匂いを感じます:背後にわずかにナッツのニュアンスのある若干ピリジン様の、焼いた野菜、火を通したダッチココアの匂い。
1 ppmで風味を感じます:緑色野菜のニュアンスのある甘い、火を通したココア、コーヒー、チョコレート、軽く焼いた肉のタンパク質の風味。
1 ppmで風味を感じます:緑色野菜のニュアンスのある甘い、火を通したココア、コーヒー、チョコレート、軽く焼いた肉のタンパク質の風味。
その他情報
天然成分:加熱した牛肉、ココア、調理した豚肉、フライドポテド、自己消化酵母、調理した卵、フライドチキン。
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W439400-VAR:
W439400-250G:4548173918648
W439400-50G:4548173918655
W439400-1KG:4548173918631
W439400-BULK:
W439400-SAMPLE:
Oxazoles and oxazolines in foods.
Maga JA.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 26(5), 1049-1050 (1978)
Formation of oxazolines and oxazoles in Strecker degradation of DL-alanine and L-cysteine with 2, 3-butanedione.
Ho CT & Hartman GJ.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 30(4), 793-794 (1982)
Gerard Mosciano
Perfumer & Flavorist, 34 (1), 58-59 (2009)
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
W439400-SAMPLE | 4061838194176 |
W439400-1KG | 4061838194169 |
W439400-250G | 4061833664490 |
W439400-50G | 4061833654651 |