Merck
W438933
Sigma-Aldrich
2,4-ルチジン
≥98%, FG
別名:
2,4-ジメチルピリジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H9N
CAS番号:
分子量:
107.15
FEMA番号:
4389
Beilstein:
1506
MDL番号:
Flavis 番号:
14.104
グレード
FG
品質水準
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU 1223/2009
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
アッセイ
≥98%
屈折率
n20/D 1.499 (lit.)
bp
159 °C (lit.)
mp
−60 °C (lit.)
密度
0.927 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
smoky; phenolic
SMILES記法
Cc1ccnc(C)c1
InChI
1S/C7H9N/c1-6-3-4-8-7(2)5-6/h3-5H,1-2H3
InChI Key
JYYNAJVZFGKDEQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
116.6 °F - closed cup
引火点(℃)
47 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体