Merck
W355690
Sigma-Aldrich
ミリスチン酸イソプロピル
≥98%
別名:
イソプロピルテトラデカノアート, ミリスチン酸イソプロピルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)12COOCH(CH3)2
CAS番号:
分子量:
270.45
FEMA番号:
3556
Beilstein:
1781127
EC Number:
欧州評議会番号:
386
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.105
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
アッセイ
≥98%
屈折率
n20/D 1.434 (lit.)
bp
193 °C/20 mmHg (lit.)
mp
~3 °C (lit.)
密度
0.85 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
faint; fatty; oily
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCC(=O)OC(C)C
InChI
1S/C17H34O2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17(18)19-16(2)3/h16H,4-15H2,1-3H3
InChI Key
AXISYYRBXTVTFY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ミリスチン酸イソプロピルは、主に化粧品および外用医薬品の可溶化剤、乳化剤および皮膚軟化剤として使用されます。また、これは食品産界で香味剤としても使用されます。
アプリケーション
  • ナノ構造脂質キャリアにフラボノイドを豊富に含むショウガ(Zingiber officinale)の開発:この研究では、ショウガ由来のフラボノイド用のナノ構造脂質キャリアを開発し、これらのキャリアを安定化させ、生理活性化合物の送達を改善するためにミリスチン酸イソプロピルを使用しています(Shazwani SS et al., 2024)。
  • リナグリプチン経皮吸収のための物理的および化学的増強技術の比較評価:本研究では、ミリスチン酸イソプロピルの使用などの、経皮薬物送達のためのさまざまな強化方法を比較し、浸透強化技術におけるその有効性を強調しています(Karve T et al., 2024)。
  • レスポンス表面法による Zanthoxylum アルキルアミドリポソームの条件最適化と、Caco-2 細胞単層モデルにおけるリポソームの吸収特性:この研究では、ミリスチン酸イソプロピルがリポソームの安定性と吸収特性に重要な役割を果たす中、Zanthoxylum アルキルアミドを含有するリポソーム製剤の最適化を行っています(Wang R et al., 2024)。
生物化学的/生理学的作用
1.0%でにおいを感じます。
10 ppmで味覚を感じます。
免責事項
研究開発向けまたはEUを除く食品用途向けです。小売販売用ではありません。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
awg
引火点(°F)
>302.0 °F
引火点(℃)
> 150 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W355690-SAMPLE-K:
W355690-1KG-K:4548173978932
W355690-8KG:
W355690-8KG-K:4548173978956
W355690-1KG:
W355690-20KG:
W355690-20KG-K:4548173978949
W355690-VAR-K:
W355690-SAMPLE:
W355690-VAR:
W355690-BULK-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Handbook of Preservatives, 425-425 (2004)
Ji Zhang et al.
International journal of pharmaceutics, 421(1), 34-44 (2011-10-01)
In this study, microemulsion microstructures, key formulation variables, and their relationship to drug transdermal permeation enhancement were investigated. A microemulsion system with high water soluble capacity was developed, using isopropyl myristate, Labrasol, and Cremophor EL as oil, surfactant, and co-surfactant
Qingping Tian et al.
International journal of pharmaceutics, 426(1-2), 202-210 (2012-01-26)
To improve the skin permeation of naproxen with larger dosage, microemulsion with high content of naproxen was investigated for transdermal delivery and its solubilization mechanism was studied. Naproxen micoremulsions composed of 4% isopropyl myristate, 18% Tween 80, 18% ethanol and
T N Engelbrecht et al.
Skin pharmacology and physiology, 25(4), 200-207 (2012-05-23)
In order to elucidate the mode of action of the lipophilic penetration enhancer isopropyl myristate (IPM) on a molecular scale, we investigated oriented quaternary stratum corneum (SC) lipid model membranes based on ceramide AP, cholesterol, palmitic acid and cholesterol sulfate
Qian Zhang et al.
Pharmaceutical research, 30(1), 32-40 (2012-08-28)
In principle, maximum transepidermal fluxes of solutes should be similar for different vehicles, except when the solute or vehicle modifies the skin. Here we estimated maximum flux, stratum corneum solubility, diffusivity and permeability coefficient for a range of similarly sized