About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H30O2
CAS番号:
分子量:
242.40
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
おすすめの製品
フォーム
liquid
SMILES記法
CCCCCCCCCCCC(=O)OC(C)C
InChI
1S/C15H30O2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-15(16)17-14(2)3/h14H,4-13H2,1-3H3
InChI Key
UJPPXNXOEVDSRW-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Jan Code
CDS005471-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Coraline Simon et al.
Toxicology in vitro : an international journal published in association with BIBRA, 37, 121-133 (2016-10-19)
Endocrine activity of 65 compounds migrating from polycarbonate replacement plastic baby bottles was assessed using in vitro cell based assays (reporter gene assays) involving 7 nuclear receptors, i.e. human steroid hormones receptors (oestrogen, androgen, progesterone and glucocorticoid receptors), human thyroid
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
CDS005471-100MG | 4061828986958 |