由来生物
synthetic
品質水準
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
FDA 21 CFR 117
蒸気密度
4.9 (vs air)
蒸気圧
1.7 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99%
自己発火温度
745 °F
expl. lim.
0.8-6.2 %, 100 °F
屈折率
n20/D 1.412 (lit.)
bp
165-170 °C (lit.)
密度
0.808 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
banana; green; ethereal; fruity; pineapple
SMILES記法
CC(C)CC(=O)CC(C)C
InChI
1S/C9H18O/c1-7(2)5-9(10)6-8(3)4/h7-8H,5-6H2,1-4H3
InChI Key
PTTPXKJBFFKCEK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
免責事項
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
120.2 °F - closed cup
引火点(℃)
49 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W353701-4KG:
W353701-1KG:4548173978765
W353701-SAMPLE:
W353701-VAR:
W353701-BULK:
W353701-200G:4548173978772
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
W353701-4KG | |
W353701-1KG | 4061837906022 |
W353701-200G | 4061837906039 |
W353701-SAMPLE | 4061837906046 |