安全性情報
48147
Supelco
N,N′-(メチレンジフェニレン)ビス{4-(2-ピリジニル)-1-ピペラジンカルボキサミド} (4,4′-MDIPの誘導体)
certified reference material, 1000 μg/mL in DMSO (as the derivative)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
12352200
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
認証
ASTM® D5836
OSHA 5002
製品種目
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
特徴
standard type calibration
包装
ampule of 1 mL
濃度
1000 μg/mL in DMSO (as the derivative)
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
environmental
フォーマット
single component solution
保管温度
2-30°C
アプリケーション
適切な装置技術に関するさらなる情報については製品の分析試験証明書をご参照ください。′さらなるサポートについてはテクニカルサービスにご連絡ください。
その他情報
この認証標準物質(CRM)は、ISO 17034 および ISO/IEC 17025に準拠して製造および認定されています。このCRMの使用に関する情報は、すべて分析試験証明書に記載されています。
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
48147:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)