安全性情報
48146
Supelco
N,N'-1,6-ヘキサンジイルビス(4-(2-ピリジニル)-1ピペラジンカルボキサミド) ソルチオン (1,6-HDIP誘導体)
certified reference material
別名:
N,N'-1,6-ヘキサンジイルビス{4-(2-ピリジニル)-1-ピペラジンカルボキサミド} 溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12000000
グレード
certified reference material
TraceCERT®
認証
ASTM® D5836
OSHA 5002
詳細
derivative of 1,6-HDIP
製品種目
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
特徴
standard type calibration
包装
ampule of 1 mL
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
environmental
フォーマット
single component solution
保管温度
2-30°C
SMILES記法
N2(CCN(CC2)C(=O)Nc3c(cccc3)Cc4c(cccc4)NC(=O)N5CCN(CC5)c6ncccc6)c1ncccc1
InChI
1S/C33H36N8O2/c42-32(40-21-17-38(18-22-40)30-13-5-7-15-34-30)36-28-11-3-1-9-26(28)25-27-10-2-4-12-29(27)37-33(43)41-23-19-39(20-24-41)31-14-6-8-16-35-31/h1-16H,17-25H2,(H,36,42)(H,37,43)
InChI Key
MZYVHJRNOMUNAH-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
その他情報
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
188.6 °F - closed cup
引火点(℃)
87 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
48146:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)