安全性情報
CRM47285
Supelco
TO11/IP-6A アルデヒド/ケトン-DNPH Mix
certified reference material, 15 μg/mL in acetonitrile (as the aldehyde), ampule of 1 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
77101502
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
包装
ampule of 1 mL
濃度
15 μg/mL in acetonitrile (as the aldehyde)
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
environmental
フォーマット
multi-component solution
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
適用機器技術についての詳細情報は製品の分析証明書をご参照ください。追加サポートはテクニカルサービスにお問い合わせください。
その他情報
この認証参照物質(CRM)は、ISO/IEC 17034およびISO/IEC 17025に準拠して製造・認証されました。このCRMの使用に関するすべての情報は分析証明書に記載されています。
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
    Acetaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
    Acetone-2,4-dinitrophenylhydrazone
    Acrolein-2,4-dinitrophenylhydrazone
    Benzaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
    Butyraldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
    Crotonaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
    2,5-Dimethylbenzaldehyde 2,4-dinitrophenylhydrazone
    Formaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
    Hexaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
    Isovaleraldehyde 2,4-dinitrophenylhydrazone
    Propionaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
    o-Tolualdehyde 2,4-dinitrophenylhydrazone
    m-Tolualdehyde 2,4-dinitrophenylhydrazone
    p-Tolualdehyde 2,4-dinitrophenylhydrazone
    Valeraldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
    すべて表示 (15)
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
35.6 °F - closed cup
引火点(℃)
2.0 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
CRM47285:4548173342559
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)