Merck
CRM47177
Supelco
ホルムアルデヒド-DNPH溶液
certified reference material, TraceCERT®, 100 μg/mL in acetonitrile (as aldehyde), ampule of 1 mL
別名:
ホルムアルデヒド-2,4-DNPH溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2C=NNHC6H3(NO2)2
CAS番号:
分子量:
210.15
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
認証
CARB
製品種目
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
特徴
standard type calibration
包装
ampule of 1 mL
濃度
100 μg/mL in acetonitrile (as aldehyde)
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
environmental
フォーマット
single component solution
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[N+](=O)([O-])c1c(ccc(c1)[N+](=O)[O-])NN=C
InChI
1S/C7H6N4O4/c1-8-9-6-3-2-5(10(12)13)4-7(6)11(14)15/h2-4,9H,1H2
InChI Key
UEQLSLWCHGLSML-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
適切な装置技術に関するさらなる情報については製品の分析試験証明書をご参照ください。さらなるサポートについてはTechnical Serviceまでお問い合わせください。
その他情報
この認証標準物質(CRM)は、ISO 17034およびISO/IEC 17025に基づいて製造および認証されています。この CRM の使用に関するすべての情報は分析証明書に記載されています。
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
35.6 °F - closed cup
引火点(℃)
2.0 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
CRM47177:4548173315676
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ikuo Ueta et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 407(3), 899-905 (2014-09-10)
A novel miniaturized sample extraction capillary was developed to provide a simple and sensitive method for analyzing gaseous formaldehyde (FA) using conventional high-performance liquid chromatography (HPLC). The extraction capillary was prepared by packing silica gel particles in a stainless steel