Merck
541486
Sigma-Aldrich
2,6-Dimethyl-4-heptanol
80%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH(CH3)CH2CH(OH)CH2CH(CH3)CH3
CAS番号:
分子量:
144.25
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
80%
屈折率
n20/D 1.423 (lit.)
bp
178 °C (lit.)
密度
0.809 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
SMILES記法
CC(C)CC(O)CC(C)C
InChI
1S/C9H20O/c1-7(2)5-9(10)6-8(3)4/h7-10H,5-6H2,1-4H3
InChI Key
HXQPUEQDBSPXTE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
2,6-Dimethyl-4-heptanol may be used in the preparation of the protected β-hydroxybutyrates. It may also be used as a hydrogen donor during the dynamic kinetic resolution (DKR) of various diols, monoprotected diols and the protected hydroxy aldehydes.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
150.8 °F - closed cup
引火点(℃)
66 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
541486-VAR:
541486-1L:
541486-BULK:
541486-250ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Dynamic kinetic resolution of secondary alcohols by enzyme?metal combinations in ionic liquid.
Kim MJ, et al.
Green Chemistry, 6(9), 471-474 (2004)
Lipase/ruthenium-catalyzed dynamic kinetic resolution of hydroxy acids, diols, and hydroxy aldehydes protected with a bulky group.
M J Kim et al.
The Journal of organic chemistry, 66(13), 4736-4738 (2001-06-26)
Mahn Joo Kim et al.
Current opinion in biotechnology, 13(6), 578-587 (2002-12-17)
The combination of enzyme and metal catalysis is described as a useful method for the synthesis of optically active compounds. A key feature of this new methodology is the use of metal catalysts for the in situ racemization of enzymatically