Merck
W352623
Sigma-Aldrich
2-アセトキシ-3-ブタノン
natural, 99%, FG
別名:
アセトインアセテート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H10O3
CAS番号:
分子量:
130.14
FEMA番号:
3526
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.186
NACRES:
NA.21
グレード
FG
Halal
Kosher
natural
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
アッセイ
99%
屈折率
n20/D 1.414
密度
1.000 g/mL at 25 °C
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
creamy; buttery; ethereal; sweet
SMILES記法
CC(OC(C)=O)C(C)=O
InChI
1S/C6H10O3/c1-4(7)5(2)9-6(3)8/h5H,1-3H3
InChI Key
ZKPTYCJWRHHBOW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2-アセトキシ-3-ブタノンは、天然ではポーポーの果実に含まれています。また、システインと2,5-ジメチル-4-ヒドロキシ-3(2H)-フラノンとの反応によって生成すると報告されています。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
150.8 °F - closed cup
引火点(℃)
66 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W352623-VAR-K:
W352623-500G-K:4548173335377
W352623-SAMPLE-K:
W352623-100G-K:4548173335353
W352623-BULK-K:
W352623-1KG-K:4548173335360
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Two novel thiophenes identified from the reaction between cysteine and 2, 5-dimethyl-4-hydroxy-3 (2H)-furanone.
Shu CK, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 34(2), 344-346 (1986)
Effect of pH on the volatile formation from the reaction between cysteine and 2, 5-dimethyl-4-hydroxy-3 (2H)-furanone.
Shu CK & Ho CT
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 36(4), 801-803 (1988)
Volatile components of pawpaw fruit (Asimina triloba Dunal).
Shiota H.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 39(9), 1631-1635 (1991)
Aline Robert-Hazotte et al.
Scientific reports, 9(1), 2492-2492 (2019-02-23)
Odorant-metabolizing enzymes are critically involved in the clearance of odorant molecules from the environment of the nasal neuro-olfactory tissue to maintain the sensitivity of olfactory detection. Odorant metabolism may also generate metabolites in situ, the characterization and function of which