Merck
W331715
Sigma-Aldrich
2-ペンチルフラン
natural (US), ≥97%, FG
別名:
2-アミルフラン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H14O
CAS番号:
分子量:
138.21
FEMA番号:
3317
EC Number:
欧州評議会番号:
10966
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
13.059
NACRES:
NA.21
グレード
FG
Fragrance grade
Kosher
natural (US)
品質水準
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
アッセイ
≥97%
屈折率
n20/D 1.448 (lit.)
bp
64-66 °C/23 mmHg (lit.)
密度
0.883 g/mL at 20 °C (lit.)
0.886 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
green; earthy; vegetable; fruity
SMILES記法
CCCCCc1ccco1
InChI
1S/C9H14O/c1-2-3-4-6-9-7-5-8-10-9/h5,7-8H,2-4,6H2,1H3
InChI Key
YVBAUDVGOFCUSG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
2-Pentylfuran is a volatile heterocyclic compound reported to be the responsible for the undesirable reversion flavor of soybean oil. It may be formed by the autoxidation of linoleic acid.
Color: may darken over time
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
114.8 °F
引火点(℃)
46 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W331715-BULK-K:
W331715-VAR-K:
W331715-50G-K:
W331715-SAMPLE-K:
W331715-250G-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
フラン ≥99%
Sigma-Aldrich
185922
フラン
Analysis of autoxidized fats by gas chromatography-mass spectrometry: VII. Volatile thermal decomposition products of pure hydroperoxides from autoxidized and photosensitized oxidized methyl oleate, linoleate and linolenate.
Frankel EN, et al.
Lipids, 16(5), 279-285 (1981)
Isolation and identification of 2-pentyl-furan as contributing to the reversion flavour of soyabean oil
Chang SS, et al.
Chemistry & Industry, 46, 1926-1926 (1966)
Identification of 2?Pentyl Furan in Fats and Oils and Its Relationship to the Reversion Flavor of Soybean Oil.
Krishnamurthy RG, et al.
Journal of Food Science, 32(4), 372-374 (1967)
Singlet Oxygen Oxidation for 2?Pentylfuran and 2?Pentenyfuran Formation in Soybean Oil.
Min DB, et al.
Journal of Food Science, 68(4), 1175-1178 (2003)
A systematic characterization of the reversion flavor of soybean oil.
Smouse TH & Chang SS
Journal of the American Oil Chemists' Society, 44(8), 509-514 (1967)
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
W331715-250G-K4061834405962
W331715-50G-K4061834405979
W331715-SAMPLE-K4061837535642