Merck
W324110
Sigma-Aldrich
トリメチルアミン 溶液
45 wt. % in H2O, FG
別名:
N,N-dimethylmethanamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3N
CAS番号:
分子量:
59.11
FEMA番号:
3241
Beilstein:
956566
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
11.009
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Kosher
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
濃度
45 wt. % in H2O
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
fishy; meaty; oily
SMILES記法
CN(C)C
InChI
1S/C3H9N/c1-4(2)3/h1-3H3
InChI Key
GETQZCLCWQTVFV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
-49.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-45 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W324110-SAMPLE-K:
W324110-1KG-K:
W324110-20KG-K:
W324110-5KG-K:
W324110-VAR-K:
W324110-BULK-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)