Merck
W320005
Sigma-Aldrich
4-メチル-2-フェニル-2-ペンテナール、, cis および transの混合物
≥88%, stabilized
別名:
cocoa pentenal
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHCH=C(C6H5)CHO
CAS番号:
分子量:
174.24
FEMA番号:
3200
EC Number:
欧州評議会番号:
10366
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
5.100
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
Halal
Kosher
アッセイ
≥88%
含む場合があります
α-tocopherol, synthetic
屈折率
n20/D 1.536 (lit.)
bp
96 °C/0.7 mmHg (lit.)
密度
0.983 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
cocoa; rose; sweet
SMILES記法
CC(C)\C=C(/C=O)c1ccccc1
InChI
1S/C12H14O/c1-10(2)8-12(9-13)11-6-4-3-5-7-11/h3-10H,1-2H3/b12-8+
InChI Key
ULRYRAHIBWLZKC-XYOKQWHBSA-N
免責事項
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W320005-5KG:
W320005-1KG-K:4548173312149
W320005-1KG:
W320005-BULK-K:
W320005-100G:
W320005-100G-K:4548173312132
W320005-SAMPLE:
W320005-VAR-K:
W320005-5KG-K:4548173312156
W320005-SAMPLE-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Rowe, D.
Perfumer & Flavorist, 30, 20-20 (2005)