Merck
W319600
Sigma-Aldrich
cis-ジャスモン
stabilized
別名:
Jasmone, cis-3-Methyl-2-(2-pentenyl)-2-cyclopenten-1-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H16O
CAS番号:
分子量:
164.24
FEMA番号:
3196
Beilstein:
1907713
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
7.094
NACRES:
NA.21
官能:
woody; floral; herbaceous
グレード:
Fragrance grade
Halal
Kosher
由来生物:
synthetic
認証:
follows IFRA guidelines
食物アレルゲン:
no known allergens
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
FDA 21 CFR 172.515
含みます
α-tocopherol as stabilizer
屈折率
n20/D 1.498 (lit.)
bp
134-135 °C/12 mmHg (lit.)
密度
0.94 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
woody; floral; herbaceous
SMILES記法
[H]\C(CC)=C(/[H])CC1=C(C)CCC1=O
InChI
1S/C11H16O/c1-3-4-5-6-10-9(2)7-8-11(10)12/h4-5H,3,6-8H2,1-2H3/b5-4-
InChI Key
XMLSXPIVAXONDL-PLNGDYQASA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
cis-Jasmone is one of the key volatile flavor compounds in different kinds of tea such as green tea, Oolong tea, jasmine tea and Tie Guanyin tea. It is also the main odor constituent of jasmine oil. In plants, cis-Jasmone acts as an activator of defense during an insect attack or mechanical damage.
免責事項
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
224.6 °F - closed cup
引火点(℃)
107 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W319600-100G-K:
W319600-SAMPLE:
W319600-VAR-K:
W319600-1KG-K:
W319600-1KG:
W319600-BULK:
W319600-BULK-K:
W319600-100G:
W319600-5KG:
W319600-SAMPLE-K:
W319600-5KG-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Piperitone analytical standard
Supelco
79899
Piperitone
Photochemical reaction of (Z)-jasmone under various conditions.
Tateba H, et al.
Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry, 57(2), 220-226 (1993)
Effect of thermal treatment on the flavor formation of Oolong tea.
Yu TH, et al.
Food science and agricultural chemistry (1999)
Preparation of the volatile flavor components from Tie Guanyin Tea and its application in cigarette flavoring.
Yuexin NI
Flavour Fragrance Cosmetics, 3, 416-416 (2012)
Flavor constituents of pouchong tea and a comparison of the aroma pattern with jasmine tea
Yamanishi T, et al.
Agricultural and Biological Chemistry, 44(9), 2139-2142 (1980)
New roles for cis-jasmone as an insect semiochemical and in plant defense.
Birkett MA, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 97(16), 9329-9334 (2000)