由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
アッセイ
≥95%
含む場合があります
~0.10% alpha-tocopherol, synthetic as stabilizer
組成
contains IFRA and EU1223/2009 restricted Benzyl Alcohol
屈折率
n20/D 1.468 (lit.)
bp
96-100 °C (lit.)
密度
0.873 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
benzyl alcohol
官能
cucumber; green; leafy; violet
SMILES記法
[H]\C(CC)=C(/[H])CC\C([H])=C(/[H])CO
InChI
1S/C9H16O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h3-4,7-8,10H,2,5-6,9H2,1H3/b4-3-,8-7+
InChI Key
AMXYRHBJZOVHOL-ODYTWBPASA-N
詳細
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W278009-1KG-K:
W278009-1KG:
W278009-100G-K:
W278009-100G:
W278009-80G:
W278009-25G:
W278009-SAMPLE:
W278009-SAMPLE-K:
W278009-BULK-K:
W278009-25G-K:
W278009-VAR-K:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)