Merck
W416533
Sigma-Aldrich
Methyl (Z)-5-octenoate
≥97%, FG
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H16O2
CAS番号:
分子量:
156.22
FEMA番号:
4165
UNSPSCコード:
12164502
Flavis 番号:
09.934
NACRES:
NA.21
官能:
creamy; fresh; green; tropical
グレード:
FG
Halal
Kosher
認証:
meets purity specifications of JECFA
食物アレルゲン:
no known allergens
グレード
FG
Halal
Kosher
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
アッセイ
≥97%
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
creamy; fresh; green; tropical
SMILES記法
O(C)C(=O)CCC\C=C/CC
InChI
1S/C9H16O2/c1-3-4-5-6-7-8-9(10)11-2/h4-5H,3,6-8H2,1-2H3/b5-4-
InChI Key
TUHAYWWWVLJJJM-PLNGDYQASA-N
その他情報
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
W416533-BULK-K:
W416533-SAMPLE-K:
W416533-VAR-K:
W416533-500G-K:4548173369426
W416533-100G-K:4548173369419
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)