由来生物
synthetic
法規制遵守
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
meets analytical specifications of FCC
mp
54-57 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
odorless
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@@H](O)[C@H]1OC[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C24H46O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-22(27)29-19-21(26)24-23(28)20(25)18-30-24/h20-21,23-26,28H,2-19H2,1H3/t20-,21+,23+,24+/m0/s1
InChI Key
HVUMOYIDDBPOLL-XWVZOOPGSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
免責事項
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
W302805-10KG:
W302805-SAMPLE:
W302805-1KG:
W302805-5KG:
W302805-VAR:
W302805-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック