主要文書
8.40121
Sigma-Aldrich
Span® 60
for synthesis
別名:
Span® 60, Sorbitan monostearate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H46O6
CAS番号:
分子量:
430.62
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
EC Index Number:
215-664-9
NACRES:
NA.22
蒸気圧
<1.4 hPa ( 20 °C)
品質水準
有効性
15900 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
>100 °C/1013 hPa
mp
53 °C
転移温度
flash point >149 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O1[C@@H]([C@H]([C@@H](C1)O)O)C(O)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C24H46O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-22(27)29-19-21(26)24-23(28)20(25)18-30-24/h20-21,23-26,28H,2-19H2,1H3/t20-,21?,23+,24-/m1/s1
InChI Key
HVUMOYIDDBPOLL-IIZJTUPISA-N
アプリケーション
Span® 60 for synthesis. CAS 1338-41-6, molar mass 430.62 g/mol.
アナリシスノート
Hydroxyl value: 235 - 260
Saponification value: 147 - 157
Identity (IR): passes test
法的情報
Span is a registered trademark of Croda International PLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
Span&#174; 80 nonionic surfactant
Sigma-Aldrich
S6760
Span® 80
TWEEN&#174; 60 for synthesis
Sigma-Aldrich
8.22186
TWEEN® 60
Span&#174; 85
Sigma-Aldrich
S7135
Span® 85
TWEEN&#174; 60 nonionic detergent
Sigma-Aldrich
P1629
TWEEN® 60