安全性情報
8.40119
Sigma-Aldrich
Span® 20
greener alternative
for synthesis
別名:
Span® 20, Sorbitan monolaurate, Sorbitan monododecanoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H34O6
CAS番号:
分子量:
346.46
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
EC Index Number:
215-663-3
NACRES:
NA.22
蒸気圧
<1.3 hPa ( 20 °C)
品質水準
形状
liquid
有効性
33600 mg/kg LD50, oral (Rat)
環境により配慮した代替製品の特徴
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
bp
>100 °C/1013 hPa
転移温度
flash point >149 °C
密度
1.0 g/cm3 at 20 °C
環境により配慮した代替製品カテゴリ
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C18H34O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-16(21)23-13-15(20)18-17(22)14(19)12-24-18/h14-15,17-20,22H,2-13H2,1H3/t14-,15?,17+,18-/m1/s1
InChI Key
LWZFANDGMFTDAV-IOVMHBDKSA-N
詳細
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. This product is 100% bio-based non-ionic surfactant, thus aligns with "Use of Renewable Feedstocks" and belongs to "12 principles aligned" category of our greener alternatives.
アプリケーション
Span® 20 for synthesis. CAS 1338-39-2, molar mass 346.47 g/mol.
アナリシスノート
Hydroxyl value: 330 - 358
Saponification value: 158 - 170
Acid value: ≤ 10
Water (K. F.): ≤ 1.0 %
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
法的情報
Span is a registered trademark of Croda International PLC
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
300.2 °F - closed cup
引火点(℃)
> 149 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
Span&#174; 85 for synthesis
Sigma-Aldrich
8.40124
Span® 85
Span&#174; 85
Sigma-Aldrich
S7135
Span® 85
TWEEN&#174; 60 for synthesis
Sigma-Aldrich
8.22186
TWEEN® 60
TWEEN&#174; 80 viscous liquid
Sigma-Aldrich
P1754
TWEEN® 80
TWEEN&#174; 65
Sigma-Aldrich
P3190
TWEEN® 65