分子量
estimated mol wt 1309
組成
stearic acid, 40-60%
total stearic and palmitic acid, ≥90%
テクニック
DNA extraction: suitable
RNA extraction: suitable
cell culture | mammalian: suitable
protein purification: suitable
CMC
27 mg/L
密度
1.044 g/mL at 25 °C (lit.)
HLB
14.9
InChI
1S/C26H50O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-24(30)34-19-18-31-20-22(32-15-12-27)26-25(35-17-14-29)23(21-36-26)33-16-13-28/h22-23,25-29H,2-21H2,1H3
InChI Key
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
P1629-500ML-PW:
P1629-1GA-PW:
P1629-100ML-PW:
P1629-500ML:
P1629-BULK:
P1629-1GA:
P1629-VAR:
P1629-100ML:
試験成績書(COA)