Merck
W253502
Sigma-Aldrich
Guaiacyl phenylacetate
≥98%, FG
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH2CO2C6H4-2-(OCH3)
CAS番号:
分子量:
242.27
FEMA番号:
2535
EC Number:
欧州評議会番号:
238
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.711
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
アッセイ
≥98%
mp
40-43 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
anise; spicy; chemical; phenolic; sweet
SMILES記法
COc1ccccc1OC(=O)Cc2ccccc2
InChI
1S/C15H14O3/c1-17-13-9-5-6-10-14(13)18-15(16)11-12-7-3-2-4-8-12/h2-10H,11H2,1H3
InChI Key
KNVYLIIBQXVDKC-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
W253502-1KG-K:4548173970134
W253502-5KG-K:
W253502-BULK-K:
W253502-100G-K:4548173970127
W253502-SAMPLE:
W253502-VAR-K:
W253502-5KG:
W253502-100G:
W253502-SAMPLE-K:
W253502-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)