Merck
W248606
Sigma-Aldrich
Fenugreek absolute
natural, FG
別名:
Trigonella foenum-graecum oleoresin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
FEMA番号:
2486
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
NACRES:
NA.21
由来生物
Trigonella foenum-graecum L.
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
natural
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 182.20
屈折率
n20/D 1.491 (lit.)
密度
0.982 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
herbaceous; sweet
調製ノート
Extraction method: solvent extraction
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
165.2 °F - closed cup
引火点(℃)
74 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W248606-VAR-K:
W248606-1KG-K:
W248606-VAR:
W248606-SAMPLE:
W248606-100G-K:
W248606-SAMPLE-K:
W248606-100G:
W248606-BULK-K:
W248606-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6