由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
蒸気密度
6 (vs air)
アッセイ
≥99%
屈折率
n20/D 1.42 (lit.)
bp
218 °C (lit.)
mp
−20 °C (lit.)
密度
1.047 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
apple; grape; fruity; waxy; floral
SMILES記法
CCOC(=O)CCC(=O)OCC
InChI
1S/C8H14O4/c1-3-11-7(9)5-6-8(10)12-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChI Key
DKMROQRQHGEIOW-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- カベルネ・ソーヴィニヨンワインのマロラクティック発酵における Oenococcus oeni と Lactiplantibacillus plantarum の原産種混合培養の影響:速度論的パラメータ、色、および香り:この研究では、カベルネ・ソーヴィニヨンワインの混合培養発酵プロセスを調査し、速度論的パラメータ、色、および香りに焦点を当てています。′コハク酸ジエチルが、ワインの香りプロファイルに寄与する揮発性化合物の 1 つとして分析されました。(Zhang et al., 2024)。
- Torulaspora delbrueckii と Saccharomyces cerevisiae の細胞間接触を介した共発酵によるブルーベリーワインのエステル生合成の強化:この研究では、ブルーベリーワインの共発酵におけるエステル生合成における細胞間接触の役割を調査しています。コハク酸ジエチルは、ワインの香りや風味のプロファイルを向上させる主要なエステルの一つです。(Wang et al., 2024)。
- ブルーベリーワインの香りの向上:品種選択と果実の選別から得られた洞察:この論文では、異なるブルーベリーの品種と選別方法がブルーベリーワインの香りに与える影響について、コハク酸ジエチルなどの芳香族エステルの生成に焦点を当てて検証しています。(Wang et al., 2023)。
- 異なるスターターを使用して発酵させた紅酒の微生物群集と揮発性風味成分の比較解析:この研究では、異なるスターターを使用して発酵させた紅酒の微生物群集と、コハク酸ジエチルなどの揮発性風味成分への影響について比較解析を行っています。(Chen et al., 2023)。
- RIFM 香料成分安全性評価の更新、コハク酸ジエチル、CAS 登録番号 123-25-1。:このアップデートでは、コハク酸ジエチルを香料成分としての安全性評価に焦点を当て、包括的な毒性学的データと使用ガイドラインを提供しています。(Api et al., 2023)。
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
208.4 °F - closed cup
引火点(℃)
98 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W237701-SAMPLE:
W237701-VAR-K:
W237701-1KG-K:4548173968483
W237701-10KG:
W237701-BULK-K:
W237701-1KG:
W237701-SAMPLE-K:
W237701-25KG-K:4548173968490
W237701-25KG:
W237701-5KG-K:4548173968506
W237701-5KG:
W237701-10KG-K:4548173968476
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
W237701-10KG-K | 4061837544347 |
W237701-1KG | |
W237701-1KG-K | 4061837544354 |
W237701-25KG-K | 4061837509490 |
W237701-SAMPLE | |
W237701-10KG | |
W237701-25KG | |
W237701-5KG | |
W237701-5KG-K | 4061837544378 |
W237701-SAMPLE-K | 4061837509506 |