蒸気圧
1.33 hPa ( 55 °C)
品質水準
アッセイ
≥99% (GC)
フォーム
liquid
有効性
8530 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rat)
bp
215-217 °C/1013 hPa
mp
-20 °C
転移温度
flash point 80 °C
密度
1.04 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O(CC)C(=O)CCC(=O)OCC
InChI
1S/C8H14O4/c1-3-11-7(9)5-6-8(10)12-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChI Key
DKMROQRQHGEIOW-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.039 - 1.041
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.039 - 1.041
Identity (IR): passes test
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
208.4 °F - closed cup
引火点(℃)
98 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体