由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
アッセイ
≥96%
組成
contains IFRA restricted Carvone
屈折率
n20/D 1.497 (lit.)
bp
96-98 °C/10 mmHg (lit.)
密度
0.96 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
carvone
官能
caraway; minty
SMILES記法
CC(=C)[C@H]1CC=C(C)C(=O)C1
InChI
1S/C10H14O/c1-7(2)9-5-4-8(3)10(11)6-9/h4,9H,1,5-6H2,2-3H3/t9-/m0/s1
InChI Key
ULDHMXUKGWMISQ-VIFPVBQESA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1A
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
204.1 °F - closed cup
引火点(℃)
95.6 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W224928-SAMPLE-K:
W224928-100G:
W224928-BULK-K:
W224928-1KG:
W224928-1KG-K:4548173967912
W224928-5KG:
W224928-VAR:
W224928-SAMPLE:
W224928-100G-K:4548173967905
W224928-VAR-K:
W224928-5KG-K:4548173967929
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
W224928-1KG | |
W224928-5KG | |
W224928-SAMPLE | |
W224928-100G | |
W224928-100G-K | 4061834396444 |
W224928-1KG-K | 4061838179791 |
W224928-5KG-K | 4061838179807 |
W224928-SAMPLE-K | 4061838191250 |