Merck
37277
Sigma-Aldrich
(+)-Dihydrocarveol
purum, mixture of isomers, ≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
別名:
(1S,2S,5S)-5-Isopropenyl-2-methylcyclohexanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H18O
CAS番号:
分子量:
154.25
Beilstein:
5729399
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116105
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
グレード
purum
アッセイ
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
光学活性
[α]20/D +20±1°, neat
組成
n-, ~75%
iso-, ~6%
neo-, ~3%
neoiso-, ~13%
屈折率
n20/D 1.476-1.479
密度
0.926 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
C[C@H]1CC[C@@H](C[C@@H]1O)C(C)=C
InChI
1S/C10H18O/c1-7(2)9-5-4-8(3)10(11)6-9/h8-11H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9-,10-/m0/s1
InChI Key
KRCZYMFUWVJCLI-GUBZILKMSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
194.0 °F - closed cup
引火点(℃)
90 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
37277-1ML:
37277-BULK:
37277-25ML:
37277-VAR:
37277-5ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2