アッセイ
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
光学活性
[α]20/D −20±1°, neat
組成
n-, ~75%
iso-, ~6%
neo-, ~3%
neoiso-, ~13%
屈折率
n20/D 1.476-1.479
密度
0.926 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
C[C@@H]1CC[C@H](C[C@H]1O)C(C)=C
InChI
1S/C10H18O/c1-7(2)9-5-4-8(3)10(11)6-9/h8-11H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9-,10-/m1/s1
InChI Key
KRCZYMFUWVJCLI-OPRDCNLKSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
194.0 °F - closed cup
引火点(℃)
90 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
37278-25ML:
37278-VAR:
37278-BULK:
37278-5ML:
37278-1ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Journal of agricultural and food chemistry, 67(49), 13400-13411 (2019-03-01)
The white-rot fungus Pleurotus sapidus (PSA) biosynthesizes the bicyclic monoterpenoids 3,6-dimethyl-2,3,3a,4,5,7a-hexahydrobenzofuran (dill ether) (1) and 3,6-dimethyl-3a,4,5,7a-tetrahydro-1-benzofuran-2(3H)-one (wine lactone) (2). Submerged cultures grown in different media were analyzed by gas chromatography-mass spectrometry. The stereochemistry of the formed isomers was elucidated by