Merck
W214906
Sigma-Aldrich
フェニル酢酸ベンジル
≥98%, FG
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH2CO2CH2C6H5
CAS番号:
分子量:
226.27
FEMA番号:
2149
EC Number:
欧州評議会番号:
232
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.705
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
アッセイ
≥98%
屈折率
n20/D 1.555 (lit.)
bp
317-319 °C (lit.)
密度
1.097 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
honey; floral; sweet
SMILES記法
O=C(Cc1ccccc1)OCc2ccccc2
InChI
1S/C15H14O2/c16-15(11-13-7-3-1-4-8-13)17-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
InChI Key
MIYFJEKZLFWKLZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
200.1 °F - closed cup
引火点(℃)
93.4 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W214906-5KG:
W214906-1KG:
W214906-10KG-K:4548173967035
W214906-1KG-K:4548173967042
W214906-5KG-K:
W214906-10KG:
W214906-VAR-K:
W214906-SAMPLE-K:
W214906-SAMPLE:
W214906-BULK-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)