Merck
W213810
Sigma-Aldrich
安息香酸ベンジル
greener alternative
natural, ≥99%, FG
別名:
安息香酸ベンジルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5COOCH2C6H5
CAS番号:
分子量:
212.24
FEMA番号:
2138
Beilstein:
2049280
EC Number:
欧州評議会番号:
262
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.727
NACRES:
NA.21
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
品質水準
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 175.105
蒸気圧
1 mmHg ( 125 °C)
アッセイ
≥99%
フォーム
liquid
自己発火温度
896 °F
組成
contains IFRA and EU 1223/2009 restricted benzyl benzoate
環境により配慮した代替製品の特徴
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
屈折率
n20/D 1.568 (lit.)
bp
323-324 °C (lit.)
mp
17-20 °C (lit.)
密度
1.118 g/mL at 20 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
benzyl benzoate
環境により配慮した代替製品カテゴリ
官能
floral; fruity; balsamic; sweet
SMILES記法
O=C(OCc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O2/c15-14(13-9-5-2-6-10-13)16-11-12-7-3-1-4-8-12/h1-10H,11H2
InChI Key
SESFRYSPDFLNCH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メルクは、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)の4つのカテゴリーの1つに属するグリーン代替品をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品はバイオベース製品であり、グリーンケミストリーの原則である“危険性の少ない化学合成”と“再生可能原料の使用”で重要な改善が示されています。
安息香酸ベンジルは、香料添加剤として使用することのできる芳香族エステルです。 クランベリー{88]、マンゴー、およびエジプトのJasminum sambac(ジャスミン)の花の主な揮発性芳香成分の1つであると特定されています。
アプリケーション
  • コクヌストモドキ(Tribolium castaneum)の防除における環境にやさしい選択肢としての安息香酸ベンジルおよび安息香酸ベンジルアルコールの毒性と忌避効果:この研究では、コクヌストモドキに対する安息香酸ベンジルの毒性と忌避効果を調査し、環境にやさしい害虫駆除剤としての潜在的可能性を強調しています(Aboelhadid et al., 2023)。
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
298.4 °F - closed cup
引火点(℃)
148 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W213810-5KG:
W213810-1KG-K:4548173966892
W213810-100G:
W213810-BULK-K:
W213810-1KG:
W213810-SAMPLE-K:
W213810-VAR-K:
W213810-5KG-K:
W213810-SAMPLE:
W213810-100G-K:4548173966885
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Dictionary of Food Compounds with CD-ROM: Additives, Flavors, and Ingredients, 141-141 (2012)
Isolation and characterization of the volatile aroma compounds from the concrete headspace and the absolute of Jasminum sambac (L.) Ait.(Oleaceae) flowers grown in Egypt
Edris AE, et al
European Food Research and Technology, 226(3), 621-621 (2008)
Contribution of volatile compounds to mango (Mangifera indica L.) aroma
Pino JA & Mesa J
Flavour and Fragrance Journal, 21(2), 207-213 (2006)
Ben Spitzer-Rimon et al.
The Plant cell, 22(6), 1961-1976 (2010-06-15)
Floral scent, which is determined by a complex mixture of low molecular weight volatile molecules, plays a major role in the plant's life cycle. Phenylpropanoid volatiles are the main determinants of floral scent in petunia (Petunia hybrida). A screen using
Glen H MacDonald et al.
Hearing research, 243(1-2), 1-10 (2008-06-25)
The complex anatomy of the mammalian cochlea is most readily understood by representation in three-dimensions. However, the cochlea is often sectioned to minimize the effects of its anatomic complexity and optical properties on image acquisition by light microscopy. We have