由来生物
synthetic
グレード
Halal
Kosher
法規制遵守
FDA 21 CFR 172.515
濃度
20 wt. % in H2O
屈折率
n20/D 1.388
密度
0.997 g/mL at 25 °C
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
sulfurous
SMILES記法
N.N.S
InChI
1S/2H3N.H2S/h2*1H3;1H2
InChI Key
UXXGWUQNRMPNKH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
免責事項
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
90.0 °F - closed cup
引火点(℃)
32.2 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W205303-1KG-K:
W205303-BULK-K:
W205303-5KG-K:
W205303-104KG-K:
W205303-25KG:
W205303-SAMPLE-K:
W205303-1KG:
W205303-SAMPLE:
W205303-VAR-K:
W205303-25KG-K:
W205303-5KG:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
W205303-SAMPLE | |
W205303-SAMPLE-K | 4061838190772 |
W205303-1KG | |
W205303-1KG-K | 4061838051165 |
W205303-25KG | |
W205303-25KG-K | 4061838256560 |
W205303-5KG | |
W205303-5KG-K | 4061838256577 |