Merck
V104
Sigma-Aldrich
D-(+)-Vesamicol hydrochloride
solid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H25NO · HCl
CAS番号:
分子量:
295.85
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
solid
品質水準
white
溶解性
DMSO: soluble
ethanol: soluble
SMILES記法
Cl.O[C@H]1CCCC[C@@H]1N2CCC(CC2)c3ccccc3
InChI
1S/C17H25NO.ClH/c19-17-9-5-4-8-16(17)18-12-10-15(11-13-18)14-6-2-1-3-7-14;/h1-3,6-7,15-17,19H,4-5,8-13H2;1H/t16-,17-;/m0./s1
InChI Key
XJNUHVMJVWOYCW-QJHJCNPRSA-N
関連するカテゴリー
詳細
D-(+)-Vesamicol is a potent inhibitor of acetycholine transport into the synaptic vesicles in cholinergic nerve terminals. It is 25-times less potent than the L-form.
アプリケーション
D-(+)-Vesamicol hydrochloride can be used as a reactant to prepare:
  • Trialkylstannyl vesamicol analogs as potent vesicular acetylcholine transporters (VAChTs) and sigma receptors.
  • Vesamicol analog, (+)-2-[4-(4-iodophenyl)piperidino] cyclohexanol as a possible tumor imaging agent.
生物化学的/生理学的作用
Less active enantiomer of vesamicol
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
V104-BULK:
V104-10MG:
V104-VAR:
V104-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A validated LC method for the determination of vesamicol enantiomers in human plasma using vancomycin chiral stationary phase and solid phase extraction.
Hefnawy MM and Aboul-Enein HY.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 35(3), 535-543 (2004)
Development and evaluation of a novel radioiodinated vesamicol analog as a sigma receptor imaging agent
Ogawa K, et al.
EJNMMI Research, 2(1), 54-54 (2012)