Merck
T81906
Sigma-Aldrich
トリフェニルアルシン
97%
別名:
アルシントリフェニル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H5)3As
CAS番号:
分子量:
306.23
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
97%
形状
solid
反応適合性
reagent type: catalyst
mp
58-61 °C (lit.)
SMILES記法
c1ccc(cc1)[As](c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H15As/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
InChI Key
BPLUKJNHPBNVQL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
トリフェニルアルシンは、主に有機合成において配位子および試薬として使用される有機ヒ素化合物です。ナノマテリアルを調製するための蒸着前駆体としても使用できます。
アプリケーション
トリフェニルアルシンは以下の用途に使用できます:
  • 酸素還元反応の活性と長期耐久性が強化されたAsドープカーボンナノチューブを調製するためのCVD前駆体として。
  • InAsナノ結晶を合成するためのヒ素源として。
  • スティルカップリング反応の反応速度を加速する配位子として。
  • 色素増感太陽電池用の三色増感剤の調製。
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
T81906-BULK:
T81906-100G:4548173214177
T81906-5G:4548173214191
T81906-25G:4548173214184
T81906-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Stanisław Popiel et al.
Analytica chimica acta, 837, 52-63 (2014-07-09)
Novel solid-phase microextraction (SPME) fibres containing methyl, ethyl, butyl acrylate and methacrylate were first prepared by a sol-gel technique and investigated for determination of selected organoarsenic compounds (lewisite, methyldichloroarsine, phenyldichloroarsine, diphenylchloroarsine and triphenylarsine) from water samples. The influence of sorption
Veronika Sele et al.
Journal of trace elements in medicine and biology : organ of the Society for Minerals and Trace Elements (GMS), 30, 171-179 (2015-01-27)
In the present study liver samples (n=26) of Northeast Arctic cod (Gadus morhua), ranging in total arsenic concentrations from 2.1 to 240mg/kg liver wet weight (ww), were analysed for their content of total arsenic and arsenic species in the lipid-soluble